Learn More
Uvex™ Impermeable 7491-Amarillo
Código de producto. 17240352 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17240352 Pequeño cada uno
17250352 Medio cada uno
17260352 Grande cada uno
17270352 XL cada uno
17280352 XXL cada uno
17290352 XXXL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17240352 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8831009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    43.82€ / paquete de 1
    Ahorro 3.28€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La ropa de lluvia de PU ofrece protección contra la humedad con una comodidad óptima para el usuario. Material ultraligero increíblemente maleable y resistente al desgarro para su uso con viento y lluvia.
  • Impermeable
  • Material: 100% poliéster con revestimiento de PU 170 g/m²
  • Color: amarillo
  • Chaqueta larga con capucha ajustable, dobladillo ajustable, dobladillo elástico en las mangas
  • Solapa frontal con cremallera y botón de presión, dos bolsillos laterales y solapa, cómoda de llevar
  • Tallas: S-3XL
  • Recargo por tamaño extra desde Gr. XXL + 10 %, no lavar, no usar lejía, no secar, no planchar, no limpiar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Pequeño
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Amarillo
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta impermeable