missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAG2 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30505366 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30505366 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30505366 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338173B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAG2 Polyclonal antibody specifically detects RAG2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAG2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen RAG-2, recombination activating gene 2, V(D)J recombination-activating protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 351-527 of human RAG2 (NP_000527.2).,, Sequence:, AEDDTNEEQTTFTNSQTSTEDPGDSTPFEDSEEFCFSAEANSFDGDDEFDTYNEDDEEDESETGYWITCCPTCDVDINTWVPFYSTELNKPAMIYCSHGDGHWVHAQCMDLAERTLIHLSAGSNKYYCNEHVEIARALHTPQRVLPLKKPPMKSLRKKGSGKILTPAKKSFLRRLFD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5897
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.