Learn More
RAE1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18090796 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18090796 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18090796 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1001894
Goat Polyclonal Antibody
RAE1 Polyclonal specifically detects RAE1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RAE1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 - 0.3 ug/ml, Immunohistochemistry 3 - 6 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 3 - 6 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:64000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_003601.1
Alias de gen dJ481F12.3, dJ800J21.1, FLJ30608, homolog of yeast Rae1 (Bharathi) mRNA-associated protein of 41 kDa (Kraemer), MGC117333, MGC126076, MGC126077, MIG14, migration-inducing gene 14, Mnrp41, mRNA export factor, mRNA export protein, mRNA-associated protein mrnp 41, mRNA-binding protein, 41-kD, MRNP41, RAE1 (RNA export 1, S.pombe) homolog, Rae1 protein homolog, RAE1 RNA export 1 homolog (S. pombe)
Símbolos de los genes RAE1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-NAAEELKPRNKK corresponding to C-Terminus according to NP_003601.1, NP_001015885.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8480
Especificidad de la prueba NP_003601and NP_001015885 represent identical proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only