missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rae-1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600314 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600314 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600314 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1136MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Rae-1 Polyclonal antibody specifically detects Rae-1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Blockade of Receptor-ligand Interaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rae-1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ481F12.3;dJ800J21.1;Gle2;MIG14;Mnrp41;mRNA export factor RAE1;MRNP41;RAE1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Rae-1 gamma , Leu29-Ser231, Accession # O08604
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8480
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.