Learn More
Radiprodil, MedChemExpress
Código de producto. 16466546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466546 100 mg 100 miligramos
16426168 10 mg 10 miligramos
16408767 5 mg 5 miligramos
16402307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14777
MedChemExpress Radiprodil (RGH-896) is an orally active and selective NMDA NR2B antagonist. A potential therapeutic agent in treatment of neuropathic pain and possibly other chronic pain conditions.
Radiprodil (RGH-896) is an orally active and selective NMDA NR2B antagonist. A potential therapeutic agent in treatment of neuropathic pain and possibly other chronic pain conditions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Radiprodil
CAS 496054-87-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20FN3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo RGH-896
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (629.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C2NC(OC2=C1)=O)C(N3CCC(CC4=CC=C(F)C=C4)CC3)=O
Peso molecular (g/mol) 397.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.4
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration