Learn More
R&D Systems™ Radicicol
Código de producto. 18686518 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18686518 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18686518 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NB11081566
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Línea de productos Novus
Cantidad 1 mg
Para utilizar con (aplicación) Soluble in DMSO.
Objetivo Radicicol
Tipo Radicicol