Learn More
Rad23 Antibody (1E4D6) - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18609856 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609856 0.025 mg 0.03 miligramo
18221131 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18609856 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2525500.025mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Rad23 Monoclonal specifically detects Rad23 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno hHR23A
Aplicaciones Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E4D6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen hHR23A, HR23A
Símbolos de los genes RAD23A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human RAD23A (AA: 1-363) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 40 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5886
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus