Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de almacenamiento 2D Matrix™, 1.4 ml, gradilla a presión vacía
Código de producto. 11942161
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla vacía
Rack a presión vacío
Rack con cierre vacío
Tapa de sujeción para rack con cierre vacío
Para utilizar con (equipo):
Tubos Matrix de 0,75 ml
Tubos con cierre de rosca de 1,0 ml
Tubos con cierre de rosca de 12 ml
Tubos con cierre de rosca de 500 μl
Tubos de 0,75 ml
Tubos de 1,4 ml
Tubos de 500 μl
Tubos de 500 μl con DuraSeals
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 4
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
11942161 Tapa de sujeción para rack con cierre vacío Tubos Matrix de 0,75 ml paquete de 10
10553435 Rack con cierre vacío Tubos de 1,4 ml paquete de 10
10513055 Rack con cierre vacío Tubos de 0,75 ml paquete de 10
10680214 Rack con cierre vacío Tubos con cierre de rosca de 1,0 ml paquete de 5
10213773 Rack con cierre vacío Tubos con cierre de rosca de 500 μl paquete de 5
11849450 Rack con cierre vacío Tubos de 500 μl paquete de 10
10563435 Rack con cierre vacío Tubos de 500 μl con DuraSeals paquete de 10
10385303 Rack a presión vacío Tubos de 1,4 ml paquete de 10
10573435 Gradilla vacía Tubos con cierre de rosca de 12 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11942161 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4901
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cree matrices personalizadas con estas gradillas de almacenamiento de tubos de formato ANSI con tapa. Compatible con sistemas automatizados, la gradilla incluye una tapa con cierre para asegurar las muestras.
Cree matrices personalizadas con estas gradillas de formato ANSI vacías para tubos de almacenamiento con código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix™. Las gradillas están disponibles en un formato de microplaca apilable de diseño especial y patentado que posee tapas de cierre para asegurar las muestras.
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
  • A diferencia de los bloques o tubos de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D en formato de 96 Matrix están disponibles en una superficie de microplacas con un diseño especial, apilable y patentada
Gradillas con cierre para ahorrar un valioso espacio
  • El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa
  • La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
Gradilla a presión:  para usuarios de gradillas de policarbonato tradicionales, los tubos Matrix también están disponibles en gradillas a presión. Esta gradilla tiene un diseño de fondo abierto que permite la lectura de tubos alfanuméricos o TrakMates, y se ha diseñado para garantizar la seguridad de las muestras durante el almacenamiento y envío a bajas temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Tapa de sujeción para rack con cierre vacío
Capacidad (métrico) 0,75 ml
Material Plástico
Para utilizar con (equipo) Tubos Matrix de 0,75 ml
Admite Tubos 2D Matrix
Cantidad de embalaje 10/caja
Capacidad (imperial) 0,0253 fl oz
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.