Descripción
El Frac-950 El sistema ofrece dos formas independientes de evitar la pérdida de muestras y la máxima flexibilidad en la elección del modo de recolección. Las fracciones se recogen en microplacas (más de 384 fracciones, hasta 2,5 ml por fracción) o en una variedad de tamaños de tubos de ensayo (hasta 250 ml por fracción). La recogida se realiza en modo de volumen o tiempo y se pueden recoger diferentes tamaños de fracción durante las diferentes etapas de una separación. En el modo de recolección de fracciones estándar, las fracciones se pueden recolectar en microplacas de 96 pocillos (hasta cuatro) y tubos estándar de 12, 18 y 30 mm. Para tratar grandes volúmenes de fracciones, el modo preparativo permite la recolección de fracciones en ochenta tubos estándar de 30 mm, veinte botellas de 250 ml o en 30 embudos, que se conectan a prácticamente cualquier recipiente. El fraccionamiento automático de picos, basado en la detección de picos mediante la detección de pendientes o niveles, minimiza la dilución de picos y la contaminación cruzada. Las marcas de eventos correlacionan las fracciones con el cromatograma. Una función de reciclaje permite la recopilación a partir de ejecuciones repetitivas. Colector de fracciones Frac-950 es un recolector de fracciones automatizado para una recolección confiable y flexible de fracciones en función del tiempo o el volumen deÅ Sistemas de cromatografía KTAdesign. Es posible el fraccionamiento por volumen fijo o mediante la detección automática de picos. La recolección de fracciones por detección automática de picos se realiza mediante la detección de pendientes. Las marcas de fracción y los números de fracción facilitan la identificación de fracciones y picos.
- Funcionalidad avanzada para el modo estándar y preparativo, que permite la recolección de fracciones de gran volumen.
- Recolección de fracciones flexible desde placas de microplacas de 96 pocillos hasta botellas de 250 ml o embudos conectados a cualquier recipiente.
- Es posible el fraccionamiento por volumen fijo o mediante la detección automática de picos.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Frascos |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos F9-C de 250 ml |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Tipo de producto | Gradilla |