Learn More
Gilson™ Reforzador de gradilla
Código de producto. 16626135 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Código 17
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
16626135 Código 17 cada uno
1 options
Código de producto. 16626135 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 170417
 Artículo restringido
En stock
Estas gradillas son para usar con los colectores de fracciones FC203B y FC204.
  • Técnica de purificación HPLC
  • Se utiliza con colectores de fracciones
Especificaciones
Descripción Código 17