missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAC2 Antibody (8F0) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30521675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30521675 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30521675 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343023MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RAC2 Monoclonal antibody specifically detects RAC2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAC2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 8F0
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Gx, HSPC022, ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 (rho family, small GTP bindingprotein Rac2), rho family, small GTP binding protein Rac2, small GTP-bindingprotein Rac2)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ras-related C3 botulinum toxin substrate 2(rho family, small GTP binding protein Rac2) - (Uniprot# P15153)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5880
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.