missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Rac1/CDC42 Monoclonal antibody specifically detects Rac1/CDC42 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rac1/CDC42 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1379 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human Phospho-Rac1/CDC42 [Ser71] (Uniprot #: P60953, P63000) |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?