Learn More
(Rac)-PT2399, MedChemExpress
Código de producto. 16495166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495166 100 mg 100 miligramos
16436947 5 mg 5 miligramos
16424228 10 mg 10 miligramos
16420567 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108697A
MedChemExpress (Rac)-PT2399 (Compound 10e), the racemate of PT2399, acts as a potent and specific hypoxia-inducible factor 2a (HIF-2α) inhibitor with an IC50 of 0.01 μM.
(Rac)-PT2399 (Compound 10e), the racemate of PT2399, acts as a potent and specific hypoxia-inducible factor 2a (HIF-2α) inhibitor with an IC50 of 0.01 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Rac)-PT2399
CAS 1672662-07-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H10F5NO4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (286.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)C3O)=C1
Peso molecular (g/mol) 419.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.32
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation