Learn More
rac Cloruro de Normetanefrina, TRC
Código de producto. 18011430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18011430 50 mg 50 miligramos
17929739 25 mg 25 miligramos
18043830 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18011430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN72150050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1011-74-1
Fórmula molecular C9 H13 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 219.67
Sinónimo Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-(aminomethyl)-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Normetanephrine hydrochloride, (±)-α-(Aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol hydrochloride, DL-Normetanephrine hydrochloride, Normetadrenaline hydrochloride, Normetanephrine hydrochloride, dl-Normetanephrine hydrochloride, 3-O-Methylnoradrenaline Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1-hidroxietil)-2-metoxifenol; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc(ccc1O)C(O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Normetanephrine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0662
Porcentaje de pureza >95%