Learn More
rac Fesoterodine-d14 Fumarate, TRC
Código de producto. 30180387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180387 1 mg 1 miligramo
30180057 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3213021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185237-08-4
Fórmula molecular C26 D14 H23 N O3 . C4 H3 O4
Peso molecular (g/mol) 540.727
Sinónimo Rac Fesoterodine D14 Fumarate
Nombre IUPAC [2-[3-[bis(1,1,1,2,3,3,3,3-heptadeuteriopropano-2-il)amino]-1-fenilpropil]-4-(hidroximetilfenilo] 2-metilpropanoato; (E)-pero-2-ácido enedioico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CCC(c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2OC(=O)C(C)C)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=[C]\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Fesoterodine-d14 Fumarate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H37NO3.C4H3O4/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3;1H,(H,5,6)(H,7,8)/i3D3,4D3,5D3,6D3,19D,20D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.368