Learn More
rac Darifenacin-d4, TRC
Código de producto. 30362212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362212 10 mg 10 miligramos
30360443 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30362212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19340210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189701-43-6
Fórmula molecular C28 2H4 H26 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 430.57
Sinónimo 2,2-Diphenyl-2-[1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl]acetamide, rac-Darifenacin D4 (ethyl D4), rac Darifenacin-d4
Nombre IUPAC 2,2-difenil-2-[1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3-dihidro-1-benzofurano-5-il)etil]pirrolidina-3-il]acetamida
SMILES [2H]C([2H])(N1CCC(C1)C(C(=O)N)(c2ccccc2)c3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc5OCCc5c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Darifenacin-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30N2O2/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31)/i13D2,16D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2558