Learn More
rac Cetirizina N-óxido >90% por HPLC (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136218 100 mg 100 miligramos
30134971 25 mg 25 miligramos
17970795 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC281110100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076199-80-8
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O4
Peso molecular (g/mol) 404.89
Sinónimo Cetirizine N-Oxide, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid, Cetirizine-N-oxide
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-1-oxidopiperazina-1-ium-1-il]ácido etoxiacético
SMILES OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1503