Learn More
(Rac)-BL-918, MedChemExpress
Código de producto. 16495188
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495188 10 mg 10 miligramos
16491407 50 mg 50 miligramos
16447917 5 mg 5 miligramos
16435886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124729A
MedChemExpress (Rac)-BL-918 is the racemate of BL-918. BL-918 is a potent activator of UNC-51-like kinase 1 (ULK1), inducing cytoprotective autophagy for Parkinson’s disease treatment.
(Rac)-BL-918 is the racemate of BL-918. BL-918 is a potent activator of UNC-51-like kinase 1 (ULK1), inducing cytoprotective autophagy for Parkinson’s disease treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Rac)-BL-918
CAS 2435589-07-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H15F8N3OS
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (234.33 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C=C1F)C(NC(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)=S)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 533.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 533.44
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration