Descripción
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG (H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Rat IgG whole molecule |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Cantidad | 0.5 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |