Learn More
Rabbit anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18262635 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.5 mg
Tamaño de la unidad:
1.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18262635 1.5 mg 1.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18262635 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP173723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.96€
    393.75€ / 1.5 miligramos
    Ahorro 56.21€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgM Heavy Chain Polyclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgM Heavy Chain
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:180000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Alias de gen Constant region of heavy chain of IgM, Ig Mu Chain C Region BOT, Ig Mu Chain C Region GAL, Ig Mu Chain C Region OU, immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu chain
Símbolos de los genes IGHM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse IgM u mu chain
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3507
Especificidad de la prueba No reaction was observed against other mouse heavy or light chain proteins.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgM
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only