Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (20) [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30281477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30281477 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30281477 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343768H
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Monoclonal antibody specifically detects IgG1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 20
Conjugado HRP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG