Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18263251 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18263251 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18263251 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP151882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.94€
    246.75€ / 1 ml
    Ahorro 32.19€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 1:20000 - 1:400000, ELISA, Immunohistochemistry 1:500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse IgG-heavy and light chain
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba Mouse.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only