Learn More
Rabbit anti-Mouse IgG F(ab')2 Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Código de producto. 18212464 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18212464 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18212464 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP173695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.94€
    351.75€ / 1 miligramos
    Ahorro 40.19€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG F(ab')2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:16000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2000
Alias de gen immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse IgG F(ab')2 fragment
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba No reaction was observed against Mouse IgG F(c) or Human Serum Proteins.
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only