Learn More
Rabbit anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody (245), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 30239677 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30239677 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30239677 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP340578H
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG1 Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG1 Fc in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG1 Fc
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 245
Conjugado HRP
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IgG1 Fc (Uniprot#: P01857-1; Glu99-Lys330,C103S). HEK293 used as expression system.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG