Descripción
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG F(ab')2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Rabbit anti-Human IgG F(ab)2 Secondary Antibody (Pre-adsorbed)was produced in rabbit by repeated immunization with human IgG F(ab')2 fragment. |
| Método de purificación | Multi-step |
| Cantidad | 0.5 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |