Learn More
Rabbit anti-Canine IgG Fc Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18288662 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1.5 mg
Tamaño de la unidad:
1.50 miligramo
18288662 1.5 mg 1.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18288662 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP173691
Rabbit Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG Fc
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado HRP
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:50000 - 1:125000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Dog IgG F(c) fragment
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1.5 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especificidad de la prueba No reaction was observed against Dog IgG F(ab).
Reconstitución Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only