missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rabbit anti-Canine IgG Fc Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582500 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582500 500 μg 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582500 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP172773APCCY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgG Fc
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Dog IgG F(c) fragment
Método de purificación Multi-step
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.