Learn More
RAB3IL1 Antibody (OTI1B5), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498796 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498796 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498796 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273774MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
RAB3IL1 Monoclonal specifically detects RAB3IL1 in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RAB3IL1
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B5
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GRAB, guanine nucleotide exchange factor for Rab3A, guanine nucleotide exchange factor for Rab-3A, RAB3A interacting protein (rabin3)-like 1, Rab-3A-interacting-like protein 1, Rab3A-interacting-like protein 1, Rabin3-like 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RAB3IL1(NP_037533) produced in HEK293T cell.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5866
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1