missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RAB38 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30556817 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30556817 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30556817 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346826

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RAB38 Polyclonal antibody specifically detects RAB38 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RAB38
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen Melanoma antigen NY-MEL-1, NY-MEL-1, RAB38, member RAS oncogene family, Rab-related GTP-binding protein, ras-related protein Rab-38, rrGTPbp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RAB38, member RAS oncogene family. (Uniprot# P57729)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23682
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.