Learn More
Gilson™ Cabezal de bomba de flujo medio Minipuls™ 3 R8
Código de producto. 10571283 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,3μ l a 30 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10571283 De 0,3μ l a 30 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 10571283 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F117608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.00€
    1929.90€ / paquete de 1
    Ahorro 750.10€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Para uso con bomba peristáltica
  • Modelo estándar
  • Con 10 rodillos de acero inoxidable por cabezal
  • Ocho canales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 0,3μ l a 30 ml/min
Modelo Cabezal de bomba de flujo medio R8
N.º de canales 8
N.º de rodillos 10
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo Cabezal de bomba peristáltica