Learn More
R547, MedChemExpress
Código de producto. 16412798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16412798 10 mg 10 miligramos
16409486 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16412798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10014
MedChemExpress R547 is a potent, selective and orally active ATP-competitive CDK inhibitor, with Kis of 2 nM, 3 nM and 1 nM for CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin E and CDK4/cyclin D1, respectively.
R547 is a potent, selective and orally active ATP-competitive CDK inhibitor, with Kis of 2 nM, 3 nM and 1 nM for CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin E and CDK4/cyclin D1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R547
CAS 741713-40-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21F2N5O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (113.26 mM)
SMILES O=S(N1CCC(NC2=NC(N)=C(C(C3=C(C(F)=CC=C3OC)F)=O)C=N2)CC1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 441.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.45
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease