Learn More
Gilson™ Cabezal de bomba peristáltica de PVC/acero inoxidable 4R/HF
Código de producto. 10423182 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cabezal de bomba peristáltica
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10423182 Cabezal de bomba peristáltica 1 PCS
1 options
Código de producto. 10423182 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F117831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2720.00€
    2184.00€ / paquete de 1
    Ahorro 536.00€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añada canales a su MINIPULS™ 3 o Evolution y permita una mayor flexibilidad en su laboratorio.
Cabezales de bomba MINIPULS 3
Elija entre estos cabezales de bomba MINIPULS 3:
  • R1: cabezal de bomba monocanal
  • R4: cabeza de bomba de cuatro canales
  • R8: cabezal de bomba de ocho canales
  • R2: cabezal de bomba de dos canales
  • R2HF: cabezal de bomba de flujo alto de dos canales
  • R4HF: cabezal de bomba de flujo alto de cuatro canales
Cabezal de la bomba MINIPULS Evolution
Elija entre estos cabezales de bomba MINIPULS Evolution:
  • MF1: cabezal de bomba con un cartucho
  • MF4: cabezal de bomba con cuatro cartuchos
  • HF2: cabezal de bomba con dos cartuchos de flujo alto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18 x 15 x 17,5 cm (Al x An x Pr)
Caudal De 1 a 220 ml/min
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 40 °C
Modelo Cabezal de bomba R4/HF
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
N.º de canales 4
N.º de rodillos 5 por cabezal
Fondo total (métrico) 17,5 cm
Altura global (métrico) 18 cm
Anchura global (métrico) 15 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo Cabezal de bomba peristáltica
Material del envase Acero inoxidable