Learn More
Gilson™ R2 Cabezal de bomba de flujo medio para bomba peristáltica Gilson™
Código de producto. 10768944 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 0,3μ L/min. a 30 mL/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10768944 De 0,3μ L/min. a 30 mL/min. cada uno
1 options
Código de producto. 10768944 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F117800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    996.45€ / paquete de 1
    Ahorro 53.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añada canales a su MINIPULS™ 3 o Evolution y permita una mayor flexibilidad en su laboratorio.
Cabezales de bomba MINIPULS 3
Elija entre estos cabezales de bomba MINIPULS 3:
  • R1: cabezal de bomba monocanal
  • R4: cabeza de bomba de cuatro canales
  • R8: cabezal de bomba de ocho canales
  • R2: cabezal de bomba de dos canales
  • R2HF: cabezal de bomba de flujo alto de dos canales
  • R4HF: cabezal de bomba de flujo alto de cuatro canales
Cabezal de la bomba MINIPULS Evolution
Elija entre estos cabezales de bomba MINIPULS Evolution:
  • MF1: cabezal de bomba con un cartucho
  • MF4: cabezal de bomba con cuatro cartuchos
  • HF2: cabezal de bomba con dos cartuchos de flujo alto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 0,3μ L/min. a 30 mL/min.
N.º de canales 2