Descripción
- Modelo de flujo alto
- Con 5 rodillos de acero inoxidable por cabezal
- Dos canales
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | De 1000 μl/min a 220 ml/min |
| Modelo | Cabezal de bomba de flujo alto R2/HF |
| N.º de canales | 2 |
| N.º de rodillos | 5 |
| Material del rodillo | Acero inoxidable |
| Tipo | Cabezal de bomba peristáltica |