Learn More
R1487 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492397 50 mg 50 miligramos
16446278 10 mg 10 miligramos
16443456 25 mg 25 miligramos
16436616 100 mg 100 miligramos
16418867 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14975
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress R1487 Hydrochloride is a highly potent and selective p38α inhibitor, with Kd values of 0.2 nM and 29 nM for p38α and p38β, respectively.
R1487 Hydrochloride is a highly potent and selective p38α inhibitor, with Kd values of 0.2 nM and 29 nM for p38α and p38β, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R1487 Hydrochloride
CAS 449808-64-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19ClF2N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (49.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1C(OC2=CC=C(F)C=C2F)=CC3=CN=C(NC4CCOCC4)N=C3N1C.Cl
Peso molecular (g/mol) 424.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.83
Porcentaje de pureza 98.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease