missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Rat Reg3A Recombinant Protein

Código de producto. 18706297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18706297 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18706297 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 8347RG050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Rat Reg3A Protein is derived from E. coli. The Recombinant Rat Reg3A Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso BAA04904
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
ID de gen (Entrez) 171162
Peso molecular 17kDa
Nombre Reg3A
Método de preparación Reconstitute at 500μg/mL in sterile PBS.
Pruebas de control de calidad SDS-PAGE: 16kDa, reducing conditions
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived rat Reg3A protein Glu26-Gln174,with a N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Terminación Met
Sin aditivos Carrier Protein
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE with silver staining
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.