Learn More
(R)-Modafinilo Carboxilato, TRC
Código de producto. 30483609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483609 250 mg 250 miligramos
30470700 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM482460250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112111-45-2
Fórmula molecular C15 H14 O3 S
Peso molecular (g/mol) 274.33
Sinónimo Acetic acid, 2-[(R)-(diphenylmethyl)sulfinyl]-, Acetic acid, [(R)-(diphenylmethyl)sulfinyl]- (9CI), 2-[(R)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid, (R)-(-)-Modafinic acid, (R)-(-)-Modafinil acid, 2-[(R)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]-acetic acid, Armodafinic acid, Armodafinil carboxylate, [(R)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetic acid
Nombre IUPAC Ácido acético 2-[(R)-benzhidrilsulfinil] acético
SMILES OC(=O)C[S@@](=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Modafinil Carboxylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0664