Learn More
(R)-(-)-Ácido Mandélico, TRC
Código de producto. 30133738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133738 10 g 10 g
30012543 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16253010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-71-2
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), (R)-Mandelic acid, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αR)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (R)-, Mandelic acid, D- (8CI), (αR)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (-)-(R)-Mandelic acid, (-)-D-Mandelic acid, (-)-Mandelic acid, (-)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-(-)-Hydroxyphenylacetic acid, (R)-(-)-Mandelic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-Amygdalic acid, (R)-Hydroxy(phenyl)acetic acid, (R)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (R)-α-Hydroxyphenylacetic acid, D(-)-Mandelic acid, D-2-Phenylglycolic acid, D-Mandelic acid
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Mandelic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 10 g