Learn More
Ácido (R)-(-)-mandélico, ChiPros + 99 %, ee + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339655 25 g 25 g
11329655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19116.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 611-71-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064251
Clave InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Mandelic acid
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 25 g
Rotación óptica -153° (c=5 in Water)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Sensibilidad Light sensitive
Beilstein 2691094
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥99%