Learn More
Ácido (R)-(-)-mandélico, 99%
Código de producto. 10417673 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10417673 5 g Frasco de vidrio 5 g
10001290 25 g Frasco de plástico 25 GR
10376860 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10417673 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125320050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-71-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064251
Clave InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, --mandelic acid, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Mandelic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión De 130 °C a 135 °C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De beige/amarillo a blanco
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-Mandelic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación