Learn More
Ácido (R)-(-)-mandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417836 25 g 25 g
11407836 5 g 5 g
11427836 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14767.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-71-2 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-(-)-mandélico se utiliza como un ingrediente antiséptico particularmente contra infecciones del tracto urinario. El ácido mandélico y sus derivados se utilizan para aplicar las actividades duales como un agente antibacteriano y como un agente antienvejecimiento. Se utiliza como intermediario para la síntesis de moléculas objetivo para otras aplicaciones.
Solubilidad
Es parcialmente soluble en agua, libremente soluble en alcohol isopropílico y etílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Estable en condiciones normales y estables. Incompatible a bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-71-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00064251
Clave InChI IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid
PubChem CID 11914
ChEBI CHEBI:17656
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-hidroxi-2-fenilacético
SMILES O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Mandelic acid
Punto de fusión 130°C to 134°C
Beilstein 2691094
Información de solubilidad It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 25 g
Rotación óptica -153° (c=5 in Water)
Sensibilidad Light sensitive
compliance-icons
Nombre del producto
  • D-(-)-Mandelic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Mandelic acid