Learn More
(R)-Elagolix, MedChemExpress
Código de producto. 16496546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496546 100 mg 100 miligramos
16476168 10 mg 10 miligramos
16458767 5 mg 5 miligramos
16452307 50 mg 50 miligramos
16430226 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14789
MedChemExpress Elagolix is a highly potent, selective, orally-active, short-duration, non-peptide antagonist of the gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR) (KD = 54 pM).
Elagolix is a highly potent, selective, orally-active, short-duration, non-peptide antagonist of the gonadotropin-releasing hormone receptor (GnRHR) (KD = 54 pM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Elagolix
CAS 834153-87-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H30F5N3O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo NBI-56418
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (158.33 mM)
SMILES FC1=C(C2=C(C)N(CC3=C(C(F)(F)F)C=CC=C3F)C(N(C[C@](C4=CC=CC=C4)([H])NCCCC(O)=O)C2=O)=O)C=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 631.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.59
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death