Learn More
(R)-De(carboximetil) cetirizina Dihidrocloruro de etanol, TRC
Código de producto. 30009047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009047 1 g 1 g
30009018 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009047 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2155101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 728948-88-7
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 403.77
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2, 1-Piperazineethanol, 4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, dihydrochloride (9CI), 2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]etanol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-De(carboxymethyl) Cetirizine Ethanol Dihydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H/t19-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1032