Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Inhibin A Protein
Descripción
Measured by its ability to neutralize Activin-mediated erythroid differentiation of K562 human chronic myelogenous leukemia cells. The ED50 for this effect is 5-30 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CAA49324 (alpha chain) & P08476 (beta chain) |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en HCl. |
| ID de gen (Entrez) | 3623 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 12-14 kDa & 17-20 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 14.5 kDa (alpha chain) & 13.0 kDa (beta chain) |
| Nombre | Inhibin A |
| Método de preparación | Reconstitute at 100μg/mL in 4mM HCl. |
| Pruebas de control de calidad | SDS-PAGE: 12-14kDa & 17-20kDa, reducing conditions |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived mouse Inhibin A protein Ser234-Ile366 (alpha chain) & Gly311-Ser426 (beta chain) |
| Mostrar más |