Learn More
R&D Systems™ Methylcellulose Stock Solution
Código de producto. 18471750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18471750 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 18471750 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor HSC001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.14€
    208.95€ / 100 ml
    Ahorro 25.19€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
For the growth and differentiation of human, mouse, and rat hematopoietic stem cells using Iscove's Modified Dulbecco's Media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 100 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.