Learn More
(R)-Cetirizina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30009148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009148 100 mg 100 miligramos
30003490 25 mg 25 miligramos
30008846 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009148 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC281106100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130018-87-0
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 461.81
Sinónimo Levocetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, hydrochloride (1:2), Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride, (R)-, Acetic acid, [2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), (R)-(-)-Cetirizine hydrochloride, (R)-Cetirizine dihydrochloride, Allear, Allercet, Levocetirizine dihydrochloride, Lezyncet, UCB 28556, Xusal, Xyzal, Xyzall
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]ácido etoxiacético; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levocetirizine Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/t21-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1087
Porcentaje de pureza >95%