Learn More
(R)-BAY-85-8501, MedChemExpress
Código de producto. 16497746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497746 100 mg 100 miligramos
16493887 50 mg 50 miligramos
16477958 10 mg 10 miligramos
16410428 5 mg 5 miligramos
16403716 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19908B
MedChemExpress (R)-BAY-85-8501 is the less active Enantiomer of BAY-85-8501. BAY-85-8501 is a selective and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
(R)-BAY-85-8501 is the less active Enantiomer of BAY-85-8501. BAY-85-8501 is a selective and potent inhibitor of Human Neutrophil Elastase (HNE), with an IC50 of 65 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-BAY-85-8501
CAS 2446175-39-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17F3N4O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (210.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(N(C)[C@H]1C3=CC=C(C#N)C=C3S(=O)(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 474.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.46
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation