Learn More
(R)-ADX-47273, MedChemExpress
Código de producto. 16485518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485518 10 mg 10 miligramos
16428237 5 mg 5 miligramos
16421697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13058B
MedChemExpress (R)-ADX-47273 is a potent mGluR5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 168 nM for potentiation .
(R)-ADX-47273 is a potent mGluR5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 168 nM for potentiation .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-ADX-47273
CAS 851881-59-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17F2N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C[C@H](C2=NC(C3=CC=C(C=C3)F)=NO2)CCC1)C4=CC=C(C=C4)F
Peso molecular (g/mol) 369.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.36
Porcentaje de pureza 99.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation