Learn More
Óxido de (R)-(-)-4-fluorostireno, 98 +%, ee 98 +%
Código de producto. 15496447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496447 5 g 5 g
15486447 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33603.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134356-73-3
Fórmula molecular C8H7FO
Peso molecular (g/mol) 138.14
Número MDL MFCD03788740,MFCD00043994,MFCD03788740
Clave InChI ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-4-fluorophenyl oxirane, r-2-4-fluorophenyl oxirane, 2r-2-4-fluorophenyl oxirane, r-4-fluorostyrene oxide, r---4-fluorostyrene oxide, pubchem18166, r-4-fluorophenyl oxirane, technical gc
PubChem CID 7023123
Nombre IUPAC (2R)-2-(4-fluorofenil)oxirano
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide
Densidad 1.17
Punto de ebullición 92°C (14 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Índice de refracción 1.5087
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza ≥98%