Learn More
Monohidrato de (R)-2-metil-CBS-oxazaborolidina, 94 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 9059874 |
| Rotación óptica | +74° (c=1 in Methanol) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.19 (277.17 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 94% |